1,3-Dibrompropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
125903-1L
125903-50ML
SIAL125903-1LEA
562
EUR
SIAL125903-1L
SIAL125903-50ML
1,3-Dibrompropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrompropan
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂Br Molecular Weight: 201.89 g/mol Siedepunkt: 167 Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 1.99 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 47 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000255 CAS-Nummer: 109-64-8 EINECS: 203-690-3 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 12,09844 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...