2,3-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pyrocatechuic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

126209-5G
SIAL126209-5GEA 56.8 EUR
SIAL126209-5G
2,3-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002446
CAS-Nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR