2,4-Dihydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzoresorcinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

126217-100G
SIAL126217-100GEA 49.2 EUR
SIAL126217-100G
2,4-Dihydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 391 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Dichte: 0,696 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002277
CAS-Nummer: 131-56-6
EINECS: 205-029-4
Merck Index: 13,01107

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR