(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Homoveratronitril, 3,4-Dimethoxybenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

126349-100G
SIAL126349-100GEA 107 EUR
SIAL126349-100G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
MDL: MFCD00001911
CAS-Nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR