Dimethylammoniumchlorid
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethylamin Hydrochlorid
126365-5G
SIAL126365-5GEA
21.7
EUR
SIAL126365-5G
Dimethylammoniumchlorid
Dimethylammoniumchlorid
Formel:
C₂H₈ClN Molecular Weight: 81.54 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C |
MDL:
MFCD00012477 CAS-Nummer: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Merck Index: 13,03255 |