2,4-Dimethyl-1,3-pentadien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

126551-25G
SIAL126551-25GEA 202 EUR
SIAL126551-25G
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0,7343 g/cm³ (23 °C)
MDL: MFCD00008903
CAS-Nummer: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR