3-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-(Aminomethyl)toluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

126829-5G
SIAL126829-5GEA 46.6 EUR
SIAL126829-5G
3-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9809 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008118
CAS-Nummer: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR