3-Fluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

126896-1G 126896-5G
SIAL126896-1GEA 21.2 EUR
SIAL126896-1G SIAL126896-5G
3-Fluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR