N-Ethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Aminoethyl(ethyl)amin, 1-Amino-2-(ethylamino)ethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

127000-25G
SIAL127000-25GEA 89.2 EUR
SIAL127000-25G
N-Ethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Ethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008166
CAS-Nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR