1,4-Bis(dimethylamino)butan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

127108-5G
SIAL127108-5GEA 80 EUR
SIAL127108-5G
1,4-Bis(dimethylamino)butan, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(dimethylamino)butan
Formel: C₈H₂₀N₂
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008338
CAS-Nummer: 111-51-3
EINECS: 203-878-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09365

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR