Diphenyliodoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127396-25G
SIAL127396-25GEA
122
EUR
SIAL127396-25G
Diphenyliodoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium nitrate
Formel:
C₁₂H₁₀INO₃ Molecular Weight: 343,12 g/mol |
MDL:
MFCD00031704 CAS-Nummer: 722-56-5 EINECS: 211-962-8 UN: 3087 ADR: 5.1,III |