5-Chloroxindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chloro-2-oxindole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127485-1G
SIAL127485-1GEA
22.5
EUR
SIAL127485-1G
5-Chloroxindol, Sigma-Aldrich®
5-Chloroxindol
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167,59 g/mol |
MDL:
MFCD00191927 CAS-Nummer: 17630-75-0 EINECS: 412-200-9 |