4-Methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

127493-10G
SIAL127493-10GEA 80.4 EUR
SIAL127493-10G
4-Methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006115
CAS-Nummer: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR