3,4-Epoxy-1-buten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butadiene monoxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

127574-1G 127574-5G
SIAL127574-1GEA 68.8 EUR
SIAL127574-1G SIAL127574-5G
3,4-Epoxy-1-buten, Sigma-Aldrich®
3,4-Epoxy-1-buten
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005149
CAS-Nummer: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR