3-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Nitrobenzoylchlorid, m-Nitrobenzoesäurechlorid

127663-25G
SIAL127663-25GEA 76 EUR
SIAL127663-25G
3-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185,57 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007247
CAS-Nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR