2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
127906-50G
SIAL127906-50GEA
59.2
EUR
SIAL127906-50G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₃N₃S₂ Molecular Weight: 133,2 g/mol |
MDL:
MFCD00003108 CAS-Nummer: 2349-67-9 EINECS: 219-078-4 |