Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

128090-100G
SIAL128090-100GEA 36.6 EUR
SIAL128090-100G
Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Ethylvanillin
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006944
CAS-Nummer: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR