1-Fluor-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Fluoronitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

128392-10G
SIAL128392-10GEA 29.5 EUR
SIAL128392-10G
1-Fluor-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,7 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007196
CAS-Nummer: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR