Fumarsäuremonoethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128422-25G
SIAL128422-25GEA 66.9 EUR
SIAL128422-25G
Fumarsäuremonoethylester, Sigma-Aldrich®
Fumarsäuremonoethylester
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
MDL: MFCD00002699
CAS-Nummer: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7