2-(2-Hydroxyethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

128643-100G 128643-500G 128643-5G
SIAL128643-100GEA 128 EUR
SIAL128643-100G SIAL128643-500G SIAL128643-5G
2-(2-Hydroxyethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7,8 °C
Dichte: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00006364
CAS-Nummer: 103-74-2
EINECS: 203-140-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR