4-Piperidinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

128775-100G 128775-25G 128775-5G
SIAL128775-100GEA 185 EUR
SIAL128775-100G SIAL128775-25G SIAL128775-5G
4-Piperidinol, Sigma-Aldrich®
4-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 222
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Flammpunkt: <100 °C
MDL: MFCD00005999
CAS-Nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR