4-Piperidinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
128775-100G
128775-25G
128775-5G
SIAL128775-100GEA
185
EUR
SIAL128775-100G
SIAL128775-25G
SIAL128775-5G
4-Piperidinol, Sigma-Aldrich®
4-Piperidinol
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.15 g/mol Siedepunkt: 222 Schmelzpunkt: 86…89 °C Flammpunkt: <100 °C |
MDL:
MFCD00005999 CAS-Nummer: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...