5-Chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol

128791-1G
SIAL128791-1GEA 32.3 EUR
SIAL128791-1G
5-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
5-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006792
CAS-Nummer: 578-67-6
EINECS: 209-428-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR