3,5-Dinitrosalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

128848-500G
SIAL128848-500GEA 329 EUR
SIAL128848-500G
3,5-Dinitrosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrosalicylsäure
Formel: C₇H₄N₂O₇
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Schmelzpunkt: 170…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007104
CAS-Nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR