Ethyl-5-bromvalerat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

129100-100G 129100-25G 129100-5G
SIAL129100-100GEA 255 EUR
SIAL129100-100G SIAL129100-25G SIAL129100-5G
Ethyl-5-bromvalerat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2849 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000266
CAS-Nummer: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR