1-Chlor-3,5-dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129127-5G
SIAL129127-5GEA
28.5
EUR
SIAL129127-5G
1-Chlor-3,5-dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂Cl Molecular Weight: 270,35 g/mol |
MDL:
MFCD00070765 CAS-Nummer: 14862-52-3 |