1,4-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hexa-1,4-dien

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

129186-5G
SIAL129186-5GEA 123 EUR
SIAL129186-5G
1,4-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,4-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
MDL: MFCD00009298
CAS-Nummer: 592-45-0
EINECS: 209-756-8
UN: 2458
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR