3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

129402-100ML 129402-500ML
SIAL129402-100MLEA 63.8 EUR
SIAL129402-100ML SIAL129402-500ML
3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002933
CAS-Nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR