5-Iodvanillin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

129488-25G
SIAL129488-25GEA 69.5 EUR
SIAL129488-25G
5-Iodvanillin, Sigma-Aldrich®
5-Iodvanillin
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…187 °C
MDL: MFCD00006941
CAS-Nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR