Magnesiumacetylacetonat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2,4-pentandionato-O,O')magnesium Dihydrat, Magnesium-2,4-pentandionat Dihydrat, Magnesiumbis(2,4-pentandionato-O,O') Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129577-25G
SIAL129577-25GEA
113
EUR
SIAL129577-25G
Magnesiumacetylacetonat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumacetylacetonat Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄MgO₄·2H₂O Molecular Weight: 258,55 g/mol |
MDL:
MFCD00150168 CAS-Nummer: 68488-07-3 EINECS: 237-857-7 |