2-Mercaptopyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Thiopyrimidine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

129623-10G
SIAL129623-10GEA 75.8 EUR
SIAL129623-10G
2-Mercaptopyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyrimidin
Formel: C₄H₄N₂S
Molecular Weight: 112,16 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006073
CAS-Nummer: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR