2-Methyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

129763-100ML 129763-1L 129763-250ML
SIAL129763-100MLEA 38.4 EUR
SIAL129763-100ML SIAL129763-1L SIAL129763-250ML
2-Methyl-3-butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-butin-2-ol
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004467
CAS-Nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR