Methylcyclopentadien dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129828-500ML
SIAL129828-500MLEA
185
EUR
SIAL129828-500ML
Methylcyclopentadien dimer, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentadien dimer
Formel:
C₁₂H₁₆ |
MDL:
MFCD00082297 CAS-Nummer: 26472-00-4 EINECS: 247-724-5 UN: 3295 ADR: 3,III |