(±)-2-Methylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methylpentanedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129860-5G
SIAL129860-5GEA
67
EUR
SIAL129860-5G
(±)-2-Methylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylglutarsäure
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,14 g/mol |
MDL:
MFCD00002661 CAS-Nummer: 617-62-9 EINECS: 210-521-7 |