N-Methylisatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

129887-100G
SIAL129887-100GEA 87.2 EUR
SIAL129887-100G
N-Methylisatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
N-Methylisatosäureanhydrid
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
MDL: MFCD00006815
CAS-Nummer: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR