3-Methylisochinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

129895-1G
SIAL129895-1GEA 70.9 EUR
SIAL129895-1G
3-Methylisochinolin, Sigma-Aldrich®
3-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…67 °C
MDL: MFCD00024139
CAS-Nummer: 1125-80-0
EINECS: 214-412-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR