(±)-2-Methyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129976-10G
SIAL129976-10GEA 115 EUR
SIAL129976-10G
(±)-2-Methyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-3-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,8383 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004567
CAS-Nummer: 565-67-3
EINECS: 209-286-3
UN: 2282
ADR: 3,III