5-Nitroisochinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

130222-5G
SIAL130222-5GEA 55.8 EUR
SIAL130222-5G
5-Nitroisochinolin, Sigma-Aldrich®
5-Nitroisoquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006905
CAS-Nummer: 607-32-9
EINECS: 210-133-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR