(2-Nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
130249-25G
SIAL130249-25GEA 84.9 EUR
SIAL130249-25G
(2-Nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 136…139 °C
MDL: MFCD00007190
CAS-Nummer: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0