2-Furohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
130443-5G
SIAL130443-5GEA 52 EUR
SIAL130443-5G
2-Furohydrazid, Sigma-Aldrich®
2-Furohydrazid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,11 g/mol
MDL: MFCD00003235
CAS-Nummer: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2