5-Bromvanillin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

130605-25G
SIAL130605-25GEA 57.4 EUR
SIAL130605-25G
5-Bromvanillin, Sigma-Aldrich®
5-Bromvanillin
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…167 °C
MDL: MFCD00006940
CAS-Nummer: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR