4'-Nitroacetanilid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: N-(4-Nitrophenyl)acetamid, Ethansäure(4-nitrophenyl)amid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

130648-5G
SIAL130648-5GEA 47.6 EUR
SIAL130648-5G
4'-Nitroacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007303
CAS-Nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR