3'-Nitropropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-Nitropropiophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
130761-5G
SIAL130761-5GEA
66.1
EUR
SIAL130761-5G
3'-Nitropropiophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Nitropropiophenon
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,18 g/mol |
MDL:
MFCD00051516 CAS-Nummer: 17408-16-1 EINECS: 241-435-8 |