3-Butin-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: But-3-in-1-ol, 1-Hydroxy-3-butin, 4-Hydroxy-1-butin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

130850-100G 130850-25G 130850-5G
SIAL130850-100GEA 335 EUR
SIAL130850-100G SIAL130850-25G SIAL130850-5G
3-Butin-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 128,8
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0.9262 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002955
CAS-Nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR