3-Butin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
But-3-in-1-ol, 1-Hydroxy-3-butin, 4-Hydroxy-1-butin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
130850-100G
130850-25G
130850-5G
SIAL130850-100GEA
335
EUR
SIAL130850-100G
SIAL130850-25G
SIAL130850-5G
3-Butin-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Butin-1-ol
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70.09 g/mol Siedepunkt: 128,8 Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0.9262 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002955 CAS-Nummer: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 UN: 1987 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...