5-Aminoindan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Aminoindane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

130877-10G
SIAL130877-10GEA 100 EUR
SIAL130877-10G
5-Aminoindan, Sigma-Aldrich®
5-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003803
CAS-Nummer: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR