(±)-α-Chlorphenylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
130966-10G
SIAL130966-10GEA
275
EUR
SIAL130966-10G
(±)-α-Chlorphenylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Chlorphenylacetylchlorid
Formel:
C₈H₆Cl₂O Molecular Weight: 189,04 g/mol |
CAS-Nummer:
2912-62-1 EINECS: 220-826-7 |