Magnesium, Band, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

13103-6X25G
SIAL13103-6X25GEA 610 EUR
SIAL13103-6X25G
Magnesium, Band, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR