Indigocarmin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Acid Blue 74, Food blue No. 2

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

131164-100G 131164-25G
SIAL131164-100GEA 184 EUR
SIAL131164-100G SIAL131164-25G
Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR