Magnesiumhydroxidcarbonat leicht, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Magnesiumcarbonat basisch, Magnesiumcarbonathydroxid, Magnesiumcarbonat basisch hydratisiert

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

13118-1KG
SIAL13118-1KGEA 53.4 EUR
SIAL13118-1KG
Magnesiumhydroxidcarbonat leicht, Sigma-Aldrich®
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
Molecular Weight: 84,31 g/mol
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149783
CAS-Nummer: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR